Merck
ENA282547940
Enamine
2-(thiomorpholin-4-yl)pyridin-3-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.75
Numer MDL:
Iupac Name
2-thiomorpholinopyridin-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3S.ClH/c10-8-2-1-3-11-9(8)12-4-6-13-7-5-12;/h1-3H,4-7,10H2;1H
Klucz InChI
PAWBACIAEDDZEX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60627
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60627
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)