Merck
ENA282547892
Enamine
2-[(4-formyl-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)sulfanyl]acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.24
Numer MDL:
Iupac Name
[(4-formyl-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O3S/c1-5-6(3-11)8(10(2)9-5)14-4-7(12)13/h3H,4H2,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
FVQKIBXHZIAYEQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59265
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59265
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)