Merck
ENA258389969
Enamine
3-[(thiomorpholin-4-yl)methyl]aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.33
Numer MDL:
Iupac Name
3-(4-thiomorpholinylmethyl)aniline
Inchi Code
1S/C11H16N2S/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-13-4-6-14-7-5-13/h1-3,8H,4-7,9,12H2
Klucz InChI
TUTPFTCILWEGMR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60252
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60252
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)