Merck
ENA258389796
Enamine
5-methoxypentan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.19
Numer MDL:
Iupac Name
5-methoxy-1-pentanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-8-6-4-2-3-5-7/h2-7H2,1H3
Klucz InChI
DMRHQYSRQGGRCK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59946
Piktogramy
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59946
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)