Merck
ENA258389754
Enamine
2-amino-2-(4-bromophenyl)acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.08
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-amino-2-(4-bromophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H2,11,12)
Klucz InChI
VRAHHDPULBZDGB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59888
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59888
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)