Merck
ENA258389540
Enamine
{4-[(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
Wybierz wielkość
100 MG
729,00 zł
250 MG
951,30 zł
500 MG
1384,20 zł
1 G
1717,65 zł
2.5 G
3174,30 zł
5 G
4590,00 zł
10 G
6713,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-59498-100MG
729,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
729,00 zł
250 MG
951,30 zł
500 MG
1384,20 zł
1 G
1717,65 zł
2.5 G
3174,30 zł
5 G
4590,00 zł
10 G
6713,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.36
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-59498-100MG
729,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
{4-[(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
Inchi Code
1S/C14H23N3/c1-16-7-2-8-17(10-9-16)12-14-5-3-13(11-15)4-6-14/h3-6H,2,7-12,15H2,1H3
Klucz InChI
AQLZGQUKWNQYPH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59498
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59498
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)