Merck
ENA258389526
Enamine
3-(4-methylphenoxy)propan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.24
Numer MDL:
Iupac Name
3-(4-methylphenoxy)propylamine
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-9-3-5-10(6-4-9)12-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8,11H2,1H3
Klucz InChI
JHKXVSGKKYHYJR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59452
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59452
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)