Merck
ENA250699179
Enamine
2-amino-4-chlorobenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.65
Numer MDL:
mp
139-141
Iupac Name
2-amino-4-chlorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
Klucz InChI
HWQDHHCUOZZFIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59491
Melting Point
139-141
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59491
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)