Merck
ENA250699151
Enamine
methyl 5-(chlorosulfonyl)thiophene-3-carboxylate
Wybierz wielkość
100 MG
731,25 zł
250 MG
1047,15 zł
500 MG
1971,45 zł
1 G
2620,80 zł
2.5 G
5142,15 zł
5 G
7599,15 zł
10 G
11 272,95 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-54851-100MG
731,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
731,25 zł
250 MG
1047,15 zł
500 MG
1971,45 zł
1 G
2620,80 zł
2.5 G
5142,15 zł
5 G
7599,15 zł
10 G
11 272,95 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.69
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-54851-100MG
731,25 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)4-2-5(12-3-4)13(7,9)10/h2-3H,1H3
Klucz InChI
IRUQLKHEXLBHKZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54851
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54851
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)