Merck
ENA250698498
Enamine
N-(5-amino-2,4-difluorophenyl)acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.16
Numer MDL:
Iupac Name
N-(5-amino-2,4-difluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H8F2N2O/c1-4(13)12-8-3-7(11)5(9)2-6(8)10/h2-3H,11H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
NFYRSQRTACVHAZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56222
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56222
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)