Merck
ENA250698468
Enamine
4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.73
Numer MDL:
mp
233-234
Iupac Name
4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N.ClH/c1-12(2)8-7-11(13)9-5-3-4-6-10(9)12;/h3-6,11H,7-8,13H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
NKQMVZOVFZNHRP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59442
Melting Point
233-234
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59442
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)