Kluczowe dokumenty
ENA249414870
Enamine
ethyl 3-[(oxiran-2-yl)methoxy]benzoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 3-(2-oxiranylmethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H14O4/c1-2-14-12(13)9-4-3-5-10(6-9)15-7-11-8-16-11/h3-6,11H,2,7-8H2,1H3
Klucz InChI
GJIYIHFVFHIIPI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21640
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)