Merck
ENA249152271
Enamine
3-amino-1-[(furan-2-yl)methyl]urea
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.16
Numer MDL:
Iupac Name
N-(2-furylmethyl)hydrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c7-9-6(10)8-4-5-2-1-3-11-5/h1-3H,4,7H2,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
QDPVGVAUSXDJJG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56046
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56046
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)