Merck
ENA249152209
Enamine
2-fluoro-N-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
834,30 zł
250 MG
1103,40 zł
500 MG
1934,10 zł
1 G
2507,40 zł
2.5 G
4712,85 zł
5 G
6883,20 zł
10 G
10 106,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-56041-100MG
834,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
834,30 zł
250 MG
1103,40 zł
500 MG
1934,10 zł
1 G
2507,40 zł
2.5 G
4712,85 zł
5 G
6883,20 zł
10 G
10 106,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.72
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-56041-100MG
834,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-fluoro-N-(4-piperidinyl)benzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15FN2O.ClH/c13-11-4-2-1-3-10(11)12(16)15-9-5-7-14-8-6-9;/h1-4,9,14H,5-8H2,(H,15,16);1H
Klucz InChI
XFRPMVPXGMEJJK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56041
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56041
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)