Merck
ENA245487826
Enamine
ethyl 3-{[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]amino}propanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.33
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3-{[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]amino}propanoate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-3-14-9-5-6-11(14)10-13-8-7-12(15)16-4-2/h11,13H,3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
ZPTCRPRYBUXBTH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55882
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55882
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)