Merck
ENA245487095
Enamine
(3-aminobutyl)dimethylamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.21
Numer MDL:
Iupac Name
N~1~,N~1~-dimethyl-1,3-butanediamine
Inchi Code
1S/C6H16N2/c1-6(7)4-5-8(2)3/h6H,4-5,7H2,1-3H3
Klucz InChI
XFBCIULBTBLLOK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55050
Piktogramy
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55050
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)