Merck
ENA245486800
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(1H-pyrazol-4-yl)carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.13
Numer MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 1H-pyrazol-4-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C6H6F3N3O2/c7-6(8,9)3-14-5(13)12-4-1-10-11-2-4/h1-2H,3H2,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
OCPXUIQUCQWUSD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54627
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54627
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)