Merck
ENA245486796
Enamine
2-(2,3-dihydro-1H-indole-1-sulfonyl)ethan-1-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.3
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2,3-dihydro-1H-indol-1-ylsulfonyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S/c11-6-8-15(13,14)12-7-5-9-3-1-2-4-10(9)12/h1-4H,5-8,11H2
Klucz InChI
KVLJXXDJLJDTCT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54623
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54623
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)