Merck
ENA245486030
Enamine
2-(cyclopropylamino)acetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.13
Numer MDL:
Iupac Name
(cyclopropylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H8N2/c6-3-4-7-5-1-2-5/h5,7H,1-2,4H2
Klucz InChI
FSDQBPDUZVGCQQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53615
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53615
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)