Merck
ENA245485927
Enamine
1-[2-(1H-indol-3-yl)acetamido]cyclopentane-1-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.33
Numer MDL:
Iupac Name
1-[(1H-indol-3-ylacetyl)amino]cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H18N2O3/c19-14(18-16(15(20)21)7-3-4-8-16)9-11-10-17-13-6-2-1-5-12(11)13/h1-2,5-6,10,17H,3-4,7-9H2,(H,18,19)(H,20,21)
Klucz InChI
GYHIPQRVHMZRBM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53438
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53438
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)