Merck
ENA245485879
Enamine
N-[1-(naphthalen-2-yl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.77
Numer MDL:
Iupac Name
N-[1-(2-naphthyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17N.ClH/c1-11(16-15-8-9-15)13-7-6-12-4-2-3-5-14(12)10-13;/h2-7,10-11,15-16H,8-9H2,1H3;1H
Klucz InChI
FIMGPNAOTNGWLQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53357
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53357
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)