Merck
ENA245485749
Enamine
methyl 3-methyl-1,1-dioxo-4H-1lambda6,2,4-benzothiadiazine-7-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.27
Numer MDL:
mp
261-265
Iupac Name
methyl 3-methyl-4H-1,2,4-benzothiadiazine-7-carboxylate 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C10H10N2O4S/c1-6-11-8-4-3-7(10(13)16-2)5-9(8)17(14,15)12-6/h3-5,11-12H,1H2,2H3
Klucz InChI
NILVJPVCOATFPA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53175
Melting Point
261-265
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53175
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)