Merck
ENA245485707
Enamine
6-bromo-2-[2-(4-fluorophenyl)ethenyl]quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.19
Iupac Name
6-bromo-2-[(E)-2-(4-fluorophenyl)ethenyl]-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H11BrFNO2/c19-12-4-8-17-15(9-12)16(18(22)23)10-14(21-17)7-3-11-1-5-13(20)6-2-11/h1-10H,(H,22,23)/b7-3+
Klucz InChI
UTBXUAKTXDJPAG-XVNBXDOJSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53103
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53103
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)