Merck
ENA245485659
Enamine
N-butyl-6-methylpiperidine-3-carboxamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.31
Numer MDL:
Iupac Name
N-butyl-6-methyl-3-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H22N2O/c1-3-4-7-12-11(14)10-6-5-9(2)13-8-10/h9-10,13H,3-8H2,1-2H3,(H,12,14)
Klucz InChI
VWMDCAFVHXEDOP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53044
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53044
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)