Merck
ENA245485396
Enamine
4-ethoxynaphthalene-1-sulfonyl chloride
Wybierz wielkość
100 MG
372,15 zł
250 MG
448,20 zł
500 MG
588,60 zł
1 G
693,90 zł
2.5 G
1232,10 zł
5 G
2244,15 zł
10 G
4174,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-52432-100MG
372,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
372,15 zł
250 MG
448,20 zł
500 MG
588,60 zł
1 G
693,90 zł
2.5 G
1232,10 zł
5 G
2244,15 zł
10 G
4174,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.74
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-52432-100MG
372,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
101-102
Iupac Name
4-ethoxy-1-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H11ClO3S/c1-2-16-11-7-8-12(17(13,14)15)10-6-4-3-5-9(10)11/h3-8H,2H2,1H3
Klucz InChI
UMUUBVDEZWLVED-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52432
Melting Point
101-102
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52432
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)