Merck
ENA245485156
Enamine
2-chloro-N-(dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)propanamide
Wybierz wielkość
100 MG
606,15 zł
250 MG
781,65 zł
500 MG
1296,45 zł
1 G
1787,85 zł
2.5 G
3308,85 zł
5 G
4794,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-28035-100MG
606,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
606,15 zł
250 MG
781,65 zł
500 MG
1296,45 zł
1 G
1787,85 zł
2.5 G
3308,85 zł
5 G
4794,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.71
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-28035-100MG
606,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-chloro-N-(4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)propanamide
Inchi Code
1S/C8H11ClN2OS/c1-4(9)7(12)11-8-10-5(2)6(3)13-8/h4H,1-3H3,(H,10,11,12)
Klucz InChI
OZEDIFZCRIZLKA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28035
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28035
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)