Merck
ENA238713709
Enamine
N-(1-phenylethyl)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.28
Numer MDL:
mp
52-53
Iupac Name
N-(1-phenylethyl)aniline
Inchi Code
1S/C14H15N/c1-12(13-8-4-2-5-9-13)15-14-10-6-3-7-11-14/h2-12,15H,1H3
Klucz InChI
IUERBKSXAYWVGE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52130
Melting Point
52-53
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52130
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)