Merck
ENA238713404
Enamine
N-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-yl)methanesulfonamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.76
Numer MDL:
Iupac Name
N-(1,2,3,4-tetrahydro-5-isoquinolinyl)methanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S.ClH/c1-15(13,14)12-10-4-2-3-8-7-11-6-5-9(8)10;/h2-4,11-12H,5-7H2,1H3;1H
Klucz InChI
VIXRVBRUSDQWJD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52071
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52071
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)