Merck
ENA238713231
Enamine
N-(6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ylidene)hydroxylamine
Wybierz wielkość
100 MG
571,05 zł
250 MG
717,30 zł
500 MG
1173,60 zł
1 G
1629,90 zł
2.5 G
2998,80 zł
5 G
4338,45 zł
10 G
6333,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-52005-100MG
571,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
571,05 zł
250 MG
717,30 zł
500 MG
1173,60 zł
1 G
1629,90 zł
2.5 G
2998,80 zł
5 G
4338,45 zł
10 G
6333,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.23
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-52005-100MG
571,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
135-137
Iupac Name
(1Z)-6-methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone oxime
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-14-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12-13/h5-7,11H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
UWRNBYFZPVNOIC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52005
Melting Point
135-137
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52005
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)