Merck
ENA238713104
Enamine
4-(ethanesulfonyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Wybierz wielkość
100 MG
1548,00 zł
250 MG
2133,00 zł
500 MG
3238,65 zł
1 G
4092,75 zł
2.5 G
7836,75 zł
5 G
11 504,70 zł
10 G
16 956,90 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-51815-100MG
1548,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1548,00 zł
250 MG
2133,00 zł
500 MG
3238,65 zł
1 G
4092,75 zł
2.5 G
7836,75 zł
5 G
11 504,70 zł
10 G
16 956,90 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.74
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-51815-100MG
1548,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-(ethylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClO4S2/c1-2-14(10,11)7-3-5-8(6-4-7)15(9,12)13/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
HFRRPNALBUTUND-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51815
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51815
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)