Merck
ENA238712339
Enamine
2-amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)propanamide hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1606,50 zł
250 MG
2209,05 zł
500 MG
3367,35 zł
1 G
4256,55 zł
2.5 G
8158,50 zł
5 G
11 961,00 zł
10 G
17 641,35 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-51006-100MG
1606,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1606,50 zł
250 MG
2209,05 zł
500 MG
3367,35 zł
1 G
4256,55 zł
2.5 G
8158,50 zł
5 G
11 961,00 zł
10 G
17 641,35 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.6
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-51006-100MG
1606,50 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)propanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9F3N2O.ClH/c1-3(9)4(11)10-2-5(6,7)8;/h3H,2,9H2,1H3,(H,10,11);1H
Klucz InChI
HFUCVVCJXREYJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51006
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51006
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)