Merck
ENA238712051
Enamine
3-({imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl}methoxy)-4-methoxyaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.3
Numer MDL:
Iupac Name
3-(imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethoxy)-4-methoxyphenylamine
Inchi Code
1S/C15H15N3O2/c1-19-13-6-5-11(16)8-14(13)20-10-12-9-18-7-3-2-4-15(18)17-12/h2-9H,10,16H2,1H3
Klucz InChI
RANUIZFTOWURQW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50039
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50039
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)