Merck
ENA238711945
Enamine
[4-(3-bromophenyl)oxan-4-yl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.63
Numer MDL:
Iupac Name
[4-(3-bromophenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16BrNO.ClH/c13-11-3-1-2-10(8-11)12(9-14)4-6-15-7-5-12;/h1-3,8H,4-7,9,14H2;1H
Klucz InChI
NVAGDFKSLDEAJV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49889
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49889
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)