Merck
ENA238711710
Enamine
4-[4-(propan-2-yloxy)phenyl]butan-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.32
Numer MDL:
Iupac Name
4-(4-isopropoxyphenyl)-2-butanamine
Inchi Code
1S/C13H21NO/c1-10(2)15-13-8-6-12(7-9-13)5-4-11(3)14/h6-11H,4-5,14H2,1-3H3
Klucz InChI
KJAYQKCSZPBMRL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49536
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49536
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)