Merck
ENA238711229
Enamine
2-amino-4-chloro-N-ethylbenzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.65
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-4-chloro-N-ethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O/c1-2-12-9(13)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5H,2,11H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
FEFPWPQNYWXQIB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44271
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44271
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)