Merck
ENA238711171
Enamine
2,6-difluoro-4-nitrobenzene-1-thiol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.16
Numer MDL:
Iupac Name
2,6-difluoro-4-nitrobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H3F2NO2S/c7-4-1-3(9(10)11)2-5(8)6(4)12/h1-2,12H
Klucz InChI
PWWMHVHBXSUFCB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45456
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45456
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)