Merck
ENA238711041
Enamine
3-(2-iodobenzamido)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.14
Numer MDL:
Iupac Name
3-[(2-iodobenzoyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H10INO3/c15-12-7-2-1-6-11(12)13(17)16-10-5-3-4-9(8-10)14(18)19/h1-8H,(H,16,17)(H,18,19)
Klucz InChI
QSKKCYPTWSCMFL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44015
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44015
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)