Merck
ENA238710979
Enamine
2-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methyl]pyrrolidine hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1548,00 zł
250 MG
2133,00 zł
500 MG
3238,65 zł
1 G
4092,75 zł
2.5 G
7836,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-43857-100MG
1548,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1548,00 zł
250 MG
2133,00 zł
500 MG
3238,65 zł
1 G
4092,75 zł
2.5 G
7836,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.14
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-43857-100MG
1548,00 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-(2-chloro-6-fluorobenzyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13ClFN.ClH/c12-10-4-1-5-11(13)9(10)7-8-3-2-6-14-8;/h1,4-5,8,14H,2-3,6-7H2;1H
Klucz InChI
REBMQIXDPWDKHN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43857
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43857
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)