Merck
ENA238710753
Enamine
2-(cyclopentylformamido)propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.22
Numer MDL:
Iupac Name
N-(cyclopentylcarbonyl)alanine
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-6(9(12)13)10-8(11)7-4-2-3-5-7/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
WLHVFWMGYCZXDM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42956
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42956
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)