Merck
ENA238710177
Enamine
N-[(4-chlorophenyl)methyl]benzenesulfonamide
Wybierz wielkość
100 MG
571,05 zł
250 MG
717,30 zł
500 MG
1173,60 zł
1 G
1629,90 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-15761-100MG
571,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
571,05 zł
250 MG
717,30 zł
500 MG
1173,60 zł
1 G
1629,90 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.76
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-15761-100MG
571,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
N-(4-chlorobenzyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H12ClNO2S/c14-12-8-6-11(7-9-12)10-15-18(16,17)13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10H2
Klucz InChI
TXHKSNIAAZGMGJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15761
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15761
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)