Merck
ENA238710116
Enamine
4-(1H-pyrazol-1-yl)piperidine dihydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
354,60 zł
250 MG
418,95 zł
500 MG
541,80 zł
1 G
635,40 zł
2.5 G
1062,45 zł
5 G
1916,55 zł
10 G
3630,60 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-43014-100MG
354,60 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
354,60 zł
250 MG
418,95 zł
500 MG
541,80 zł
1 G
635,40 zł
2.5 G
1062,45 zł
5 G
1916,55 zł
10 G
3630,60 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.13
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-43014-100MG
354,60 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-(1H-pyrazol-1-yl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.2ClH/c1-4-10-11(7-1)8-2-5-9-6-3-8;;/h1,4,7-9H,2-3,5-6H2;2*1H
Klucz InChI
LTPXWAXYEKDNKN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43014
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43014
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)