Merck
ENA196830220
Enamine
3-[(2-bromo-5-fluorophenyl)formamido]propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.09
Numer MDL:
Iupac Name
N-(2-bromo-5-fluorobenzoyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C10H9BrFNO3/c11-8-2-1-6(12)5-7(8)10(16)13-4-3-9(14)15/h1-2,5H,3-4H2,(H,13,16)(H,14,15)
Klucz InChI
JPZYDECMIMFTHS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44931
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44931
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)