Merck
ENA196830107
Enamine
3-methoxy-4-{[(propan-2-yl)carbamoyl]methoxy}benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.28
Numer MDL:
Iupac Name
4-[2-(isopropylamino)-2-oxoethoxy]-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO5/c1-8(2)14-12(15)7-19-10-5-4-9(13(16)17)6-11(10)18-3/h4-6,8H,7H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)
Klucz InChI
GTJGUINEMONJFO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44081
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44081
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)