Merck
ENA189566586
Enamine
[2-(4-propoxyphenoxy)pyridin-3-yl]methanamine
Wybierz wielkość
100 MG
635,40 zł
250 MG
822,60 zł
500 MG
1179,45 zł
1 G
1454,40 zł
2.5 G
2653,65 zł
5 G
3823,65 zł
10 G
5572,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-43442-100MG
635,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
635,40 zł
250 MG
822,60 zł
500 MG
1179,45 zł
1 G
1454,40 zł
2.5 G
2653,65 zł
5 G
3823,65 zł
10 G
5572,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.32
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-43442-100MG
635,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
[2-(4-propoxyphenoxy)-3-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C15H18N2O2/c1-2-10-18-13-5-7-14(8-6-13)19-15-12(11-16)4-3-9-17-15/h3-9H,2,10-11,16H2,1H3
Klucz InChI
YKILBLPQBANTJK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43442
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43442
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)