Merck
ENA189566380
Enamine
(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.58
Numer MDL:
Iupac Name
(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7N3O.ClH/c1-3-6-7-4(2-5)8-3;/h2,5H2,1H3;1H
Klucz InChI
QXUKUCKOYMDDRY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43090
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43090
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)