Merck
ENA189566323
Enamine
7-chloro-8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.13
Numer MDL:
Iupac Name
7-chloro-8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12ClN.ClH/c1-7-9(11)5-4-8-3-2-6-12-10(7)8;/h4-5,12H,2-3,6H2,1H3;1H
Klucz InChI
NVGRGRJMRAQWKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42818
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42818
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)