Merck
ENA187622994
Enamine
4-fluoro-2-(furan-3-amido)benzoic acid
Wybierz wielkość
100 MG
746,55 zł
250 MG
992,25 zł
500 MG
1705,95 zł
1 G
2267,55 zł
2.5 G
4250,70 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-42348-100MG
746,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
746,55 zł
250 MG
992,25 zł
500 MG
1705,95 zł
1 G
2267,55 zł
2.5 G
4250,70 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.2
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-42348-100MG
746,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-fluoro-2-(3-furoylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H8FNO4/c13-8-1-2-9(12(16)17)10(5-8)14-11(15)7-3-4-18-6-7/h1-6H,(H,14,15)(H,16,17)
Klucz InChI
FQCVFLREJNHLLH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42348
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42348
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)