Merck
ENA187622961
Enamine
N-(2-amino-4-fluorophenyl)pyridine-2-carboxamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.23
Numer MDL:
Iupac Name
N-(2-amino-4-fluorophenyl)-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H10FN3O/c13-8-4-5-10(9(14)7-8)16-12(17)11-3-1-2-6-15-11/h1-7H,14H2,(H,16,17)
Klucz InChI
YKGHZEOTRPIFLB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42283
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42283
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)