Merck
ENA185118808
Enamine
methyl 2-(1,4-diazepan-1-yl)acetate dihydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
1267,20 zł
250 MG
1717,65 zł
500 MG
2595,15 zł
1 G
3267,90 zł
2.5 G
5660,55 zł
5 G
9650,25 zł
10 G
17 629,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-30906-100MG
1267,20 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1267,20 zł
250 MG
1717,65 zł
500 MG
2595,15 zł
1 G
3267,90 zł
2.5 G
5660,55 zł
5 G
9650,25 zł
10 G
17 629,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.15
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-30906-100MG
1267,20 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
methyl 1,4-diazepan-1-ylacetate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O2.2ClH/c1-12-8(11)7-10-5-2-3-9-4-6-10;;/h9H,2-7H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
FBKZRHCBLTVLTM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30906
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30906
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)