Merck
ENA185118689
Enamine
4-(4-acetyl-2-methoxyphenoxy)butanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.27
Numer MDL:
Iupac Name
4-(4-acetyl-2-methoxyphenoxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H16O5/c1-9(14)10-5-6-11(12(8-10)17-2)18-7-3-4-13(15)16/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3,(H,15,16)
Klucz InChI
AJSDTGPNCVIIFP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41838
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41838
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)